Learn More
Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Artikelnummer. 16245721 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 16245721
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Zylindrische Cowie Technology™ Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Menge 10/Pckg.
Form Zylinder