missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE

Artikelnummer. 10445071 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10445071

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.

Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Zylindrische Cowie Technology™ Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.

  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Autoklavierbar

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 15 mm
Menge 10/Packung
Form Zylinder
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt