missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE

Artikelnummer. 10392089 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10392089

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.

Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Zylindrische Cowie Technology™ Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.

  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Autoklavierbar

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 30 mm
Menge 5/Pckg.
Form Zylinder
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.