Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas
Hergestellt aus PTFE-ummanteltem Magnetkern aus Alnico V. Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe sind autoklavierbar.
Marke: Fisherbrand™ 001.150
Description
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für ein breites Spektrum von Anwendungen
- Autoklavierbar
Specifications
Ja | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
50 mm | |
Zylindrisch |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
8 mm | |
5/Pckg. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas > Abmessungen (Durchm. x L): 8 x 50 MML
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction