Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas
Artikelnummer. 11878932 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11878932
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus PTFE-ummanteltem Magnetkern aus Alnico V. Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe sind autoklavierbar.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Menge 10/Pckg.
Form Zylinder
Typ PTFE-Rührstäbchen, zylindrisch