Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Durchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Menge | 5/Pckg. |
| Form | Zylinder |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido