Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas
Hergestellt aus PTFE-ummanteltem Magnetkern aus Alnico V. Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe sind autoklavierbar.
Marke: Fisherbrand™ 001.120
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
20 mm | |
Zylinder |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
6 mm | |
10/Pckg. |