Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit PTFE-Stopfen
Hilfreich für den Transfer von Flüssigkeiten sowie den Umgang mit luftempfindlichen Reagenzien in versiegelter Inertgasumgebung. Lenz Laborglasinstrumente™ Tropftrichter mit Druckausgleich sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04177014
Weitere Details : net-weight : 0.11100kg
Beschreibung
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Mit Schraubgewindehalterung
- Zylindrische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
1000 mL | |
Ohne Druckausgleichschlauch | |
29/32 NS |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Tropftrichter |