missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma Zylindrische Zelle, 120-OS
Zylindrische Makroküvette aus speziellem optischen Glas mit PTFE-Stopfen.
Marke: Hellma 120-100-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Zylindrischer Makroküvettentyp
- Spezielle Konstruktion aus Glasfaser
- PTFE-Stopfen
Spezifikation
28000 μl | |
PTFE | |
PTFE-Stopfen | |
100 mm | |
AD: 22 mm; Innendurchmesser: 19 mm |
Spezielles optisches Glas | |
102.5 mm | |
1/Pckg. | |
320 nm bis 2500 nm |