Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zylindrische Al-24 Tiegel
Artikelnummer. 15433525
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
20mL
40mL
60mL
110mL
225mL
600mL
Außendurchmesser (metrisch):
16mm
26mm
30mm
36mm
50mm
55mm
73mm
Innendurchmesser (metrisch):
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
100 mm
150mm
Höhe (metrisch):
20mm
30mm
35mm
40mm
65mm
75mm
85mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15433525
Marke: Thermo Scientific Chemicals 032966.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 100 mm
Material Al-24
Menge 1 Stück
Kapazität (metrisch) 225mL
Außendurchmesser (metrisch) 55mm
Höhe (metrisch) 65mm
Product Type Zylindrische Al-24-Tiegel