Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zylindrische Al-23 Tiegel
Artikelnummer. 15433515
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
20mL
40mL
60mL
110mL
600mL
Außendurchmesser (metrisch):
20mm
30mm
35mm
40mm
50mm
85mm
Innendurchmesser (metrisch):
16mm
26mm
30mm
36mm
44mm
73mm
Höhe (metrisch):
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
150mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 15433515
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 032953.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) 30mm
Material Al-23
Menge 1 Stück
Kapazität (metrisch) 40mL
Außendurchmesser (metrisch) 35mm
Höhe (metrisch) 50mm
Product Type Zylindrische Al-23-Tiegel