Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluorite: Farbstoff-Kits für die Minimalmarkierung
Ermöglichen den Nachweis von bis zu drei vormarkierten Proteinproben und -standards auf demselben2-D-Elektrophorese-Gel Amersham CyDye™ DIGE Fluor Minimal Labeling Kits enthalten auf Größe und Ladung abgestimmte Fluoreszenzfarbstoffe, die speziell für die Erkennung von Proteinabundanzunterschieden in der 2-D Fluoreszenzdifferenz-Gelektrophorese mit dem Ettan DIGE-System entwickelt wurden.
Marke: Cytiva 25-8010-65
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Farbstoffe mit angepasster Größe und Ladung, weshalb mehrere markierte Proben im selben Gel laufen können
- Leuchtende und sehr empfindliche Farbstoffe ermöglichen die Anwendung des Minimalmarkierungsverfahrens
- Minimaler Signalverlust während der Markierung, Trennung und dem Scannen
- Der breite pH-Bereich, der im Rahmen der eindimensionalen (IEF) Auftrennung verwendet wurde, hat keine Auswirkungen auf die Signale
- Durch die von jedem Fluormolekül ausgehenden klar abgegrenzten Signale wird der „Crosstalk minimiert, was die Auflösung erhöht
Alle Minimalmarkierungsfarbstoffe reichen aus, um 50 μg Protein pro Markierungsreaktion zu markieren. Die Farbstoff-Kits für die Minimalmarkierung enthalten 2 nmol oder 5 nmol von jedem Minimalmarkierungsfarbstoff.
Für allgemeine 2-D-gelelektrophoretische Anwendungen, bei denen eine ausreichende Menge an Proben verfügbar ist.
Spezifikation
Fest | |
Jeweils 5 nmol: Cy2, Cy3 und Cy5 | |
5 nM CyDye DIGE Fluor Kit zur Minimalmarkierung (Cy2, Cy3 und Cy5) | |
Blau, Grün, Rot |
Für allgemeine 2-D-Anwendungen, wenn die Probe in ausreichender Menge vorliegt, Erkennung von bis zu drei markierten Proteinproben und Standards auf demselben 2D Elektrophorese-Gel | |
Amersham CyDye DIGE Fluor Minimalmarkierungs-Kit | |
-15°bis -30 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr||
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen..
- P330-Mund ausspülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.