Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluorite: Farbstoff-Kits für die Minimalmarkierung
Ermöglichen den Nachweis von bis zu drei vormarkierten Proteinproben und -standards auf demselben2-D-Elektrophorese-Gel Amersham CyDye™ DIGE Fluor Minimal Labeling Kits enthalten auf Größe und Ladung abgestimmte Fluoreszenzfarbstoffe, die speziell für die Erkennung von Proteinabundanzunterschieden in der 2-D Fluoreszenzdifferenz-Gelektrophorese mit dem Ettan DIGE-System entwickelt wurden.
Marke: Cytiva 28-9345-30
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Die auf Größe und Ladung abgestimmten Farbstoffe ermöglichen die gleichzeitige Migration gekennzeichneter Proben innerhalb des Gels
- Helle und hochempfindliche Farbstoffe ermöglichen die Verwendung des minimalen Markierungsverfahrens
- Minimaler Signalverlust während der Markierung, Trennung und Messung
- Keine Signaländerung über einen weiten pH-Bereich, der während der First Dimension (IEF)-Trennung verwendet wird
- Diskretes Signal von jedem Fluor mit minimalem Crosstalk trägt zu hoher Genauigkeit bei
Alle Minimalfarbstoffe gestatten die Markierung von 50 μg Protein pro Markierungsreaktion. Minimalfarbstoff-Markierungskits enthalten 2 nmol oder 5 nmol von jedem Minimalfarbstoff.
Für allgemeine 2-D-Anwendungen, bei denen ausreichend Probenmengen verfügbar sind.
Spezifikation
Fest | |
Jeweils 2 nmol: Cy2, Cy3 und Cy5 | |
2 nM CyDye DIGE Fluor Kit zur Minimalmarkierung (Cy2, Cy3 und Cy5) | |
Blau, Grün, Rot |
The Scarce Sample Labeling Kit is designed to be used for applications in which only small amounts of sample are available, for example, in laser capture microdissection, detects up to 3 prelabeled protein samples, standard on the same 2-D electrophoresis gel | |
Amersham CyDye DIGE Fluor Minimal-Dye-Markierungskit | |
-15°bis -30 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cy2, Cy3, Cy5