Learn More
Cyclopropylboronsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747105
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylboronic acid
CAS 411235-57-9
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C3H7BO2
Strukturformel C3H5B(OH)2
MDL-Nummer MFCD04038750
Menge 1 g
Synonym cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid
InChI-Schlüssel WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1CC1
IUPAC-Name Cyclopropylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 85.90
PubChem CID 2760897
Formelmasse 85.9
Reinheit (%) 90%