Learn More
Cyclopropylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopropyl isothiocyanate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Dichte | 1.07g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | C3H5NCS |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 99.16 |
| Reinheit (%) | 97% |