Learn More
Cyclopropancarbonsäurechlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229783
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4023-34-1
Summenformel C4H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 104.54
InChI-Schlüssel ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
IUPAC-Name Cyclopropancarbonylchlorid
SMILES C1CC1C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 119.0°C
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C3H5COCl
Brechungsindex 1.4515 to 1.4535
Menge 5 g
Beilstein 09,4
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 104.54
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit