Learn More
Cyclopropancarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443954
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in erster Linie ein Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (reagiert heftig).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Basen, aktiven Metallen und Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4023-34-1
Summenformel C4H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 104.533
MDL-Nummer MFCD00001277
InChI-Schlüssel ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
IUPAC-Name Cyclopropancarbonylchlorid
SMILES C1CC1C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanecarbonyl chloride
Dichte 1.15
Siedepunkt 119°C to 120°C
Flammpunkt 23°C (73°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.452
Menge 100 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 471286
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (reacts violently).
Formelmasse 104.54
Reinheit (%) 98%