Learn More
Cyclopentylthiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444927
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5263-57-0
Summenformel C6H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 127.21
MDL-Nummer MFCD11100558
InChI-Schlüssel ZTZNTHBAUFZQGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanethiocyanate, cyclopentylsulfanyl formonitrile, cyclopentylrhodanid
PubChem CID 12376019
IUPAC-Name Cyclopentylthiocyanat
SMILES N#CSC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentyl thiocyanate
Siedepunkt 84°C (8 mmHg)
Menge 500 mg
Formelmasse 127.21
Reinheit (%) 95%