Learn More
Cyclopentan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclopentane is used as green blowing agent and involved in the production of polyurethane insulating foam, which is used in refrigerators, freezers, water heaters, construction panels, insulated pipes and roofs. As a lubricant, it finds applications in computer hard drives and outer space equipment due to its low volatile nature. It is widely useful in the preparation of resin, adhesives and pharmaceutical intermediate. It is an additive in gasoline. Since it is a halogen free compound and has zero-ozone depletion potential, it replaces the conventionally used chloro fluoro carbon (CFC) in refrigeration and thermal insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclopentan wird als umweltfreundliches Treibmittel verwendet und ist an der Produktion von Polyurethan-Isolierschaum beteiligt, der in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserheizungen, Baupaneelen, isolierten Rohren und Dächern verwendet wird. Als Schmierstoff findet es aufgrund seiner geringen flüchtigen Natur Anwendungen in Computerfestplatten und Außenraumgeräten. Ist sehr nützlich bei der Herstellung von Harz, Klebstoffen und pharmazeutischen Zwischenprodukten. Ist ein Additiv in Benzin. Da es eine halogenfreie Verbindung mit einem Ozonabbaupotential von Null herstellt, ersetzt es den konventionell verwendeten Chlorfluorkohlenstoff (FCKW) in der Kälte- und Wärmedämmung.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther und Aceton. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hitze, direktes Sonnenlicht, Flammen und Funken vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentane |
Schmelzpunkt | -95°C |
Dichte | 0.748 |
Siedepunkt | 47°C to 49°C |
Flammpunkt | −37°C (−34°F) |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Geruch | Petrol-like |
Brechungsindex | 1.406 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN1146 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250116 | Analysenzertifikat | 22/03/2024 | A14697.AE,A14697.0F,A14697.AP |
10152380 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14697.AE,A14697.0F,A14697.AP |
10185138 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14697.AE,A14697.0F,A14697.AP |
10218053 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14697.AE,A14697.0F,A14697.AP |
J4448A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14697.AE,A14697.0F,A14697.AP |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclopentane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cyclopentane