Learn More
Cyclopentan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11447706
Cyclopentan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447706
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11447706
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14697.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cyclopentane is used as green blowing agent and involved in the production of polyurethane insulating foam, which is used in refrigerators, freezers, water heaters, construction panels, insulated pipes and roofs. As a lubricant, it finds applications in computer hard drives and outer space equipment due to its low volatile nature. It is widely useful in the preparation of resin, adhesives and pharmaceutical intermediate. It is an additive in gasoline. Since it is a halogen free compound and has zero-ozone depletion potential, it replaces the conventionally used chloro fluoro carbon (CFC) in refrigeration and thermal insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentan wird als umweltfreundliches Treibmittel verwendet und ist an der Produktion von Polyurethan-Isolierschaum beteiligt, der in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserheizungen, Baupaneelen, isolierten Rohren und Dächern verwendet wird. Als Schmierstoff findet es aufgrund seiner geringen flüchtigen Natur Anwendungen in Computerfestplatten und Außenraumgeräten. Ist sehr nützlich bei der Herstellung von Harz, Klebstoffen und pharmazeutischen Zwischenprodukten. Ist ein Additiv in Benzin. Da es eine halogenfreie Verbindung mit einem Ozonabbaupotential von Null herstellt, ersetzt es den konventionell verwendeten Chlorfluorkohlenstoff (FCKW) in der Kälte- und Wärmedämmung.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther und Aceton. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hitze, direktes Sonnenlicht, Flammen und Funken vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287-92-3
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.135
MDL-Nummer MFCD00001356
InChI-Schlüssel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC-Name Cyclopentan
SMILES C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentane
Schmelzpunkt °C to 95°C
Dichte 0.748
Siedepunkt 47°C to 49°C
Flammpunkt -37°C (-34°F)
Prozentgehaltsbereich 95%
Brechungsindex 1.406
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1146
Beilstein 1900195
Merck Index 14,2741
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether and acetone. Slightly miscible with water.
Formelmasse 70.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog NumberA14697.AE,A14697.0F,A14697.AP
Chargennummer10152380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14697.AE,A14697.0F,A14697.AP
Chargennummer10185138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14697.AE,A14697.0F,A14697.AP
ChargennummerJ4448A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14697.AE,A14697.0F,A14697.AP
Chargennummer10218053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14697.AE,A14697.0F,A14697.AP
Name des Produkts
Cyclopentan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >