Learn More
Cyclooctanonoxim, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclooctanone oxime |
Schmelzpunkt | 36°C to 37°C |
Siedepunkt | 128°C to 129°C (14 mmHg) |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 141.22 |
Reinheit (%) | ≥98% |