Learn More
Cyclohexyltriphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422477
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7333-51-9
Summenformel C24H26BrP
Molekulargewicht (g/mol) 425.35
MDL-Nummer MFCD00031667
InChI-Schlüssel QRAKRDZMIONMRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclohexyltriphenylphosphonium bromide, cyclohexyl triphenylphosphonium bromide, cyclohexyltriphenylphosphanium bromide, cyclohexyl triphenyl phosphanium bromide, acmc-20alcd, cyclohexyltriphenylphosphoniumbromide, cyclohexyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 2724861
SMILES [Br-].C1CCC(CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 265°C to 272°C
Menge 5 g
Beilstein 3581012
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name Cyclohexyl(Triphenyl)phosphanium;bromid
Formelmasse 425.36
Reinheit (%) ≥98%