Learn More
Cyclohexylaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470713
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-78-6
Summenformel C9H16O
Molekulargewicht (g/mol) 140.23
MDL-Nummer MFCD00019396
InChI-Schlüssel UHBZEAPZATVYKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylacetone, 1-cyclohexylacetone, 2-propanone, 1-cyclohexyl, acetonylcyclohexane, cyclohexyl-2-propanone, 1-cyclohexyl-2-propanone, cyclohexylaceton, acmc-20alcn, 1-cyclohexylacetone #, 1-cyclohexyl-propan-2-one
PubChem CID 66899
IUPAC-Name 1-Cyclohexylpropan-2-on
SMILES CC(=O)CC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylacetone
Dichte 0.905
Siedepunkt 198°C to 200°C
Brechungsindex 1.4525
Menge 25 g
Beilstein 1209723
Formelmasse 140.23
Reinheit (%) 97%