Learn More
Cyclohexylaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexylacetone |
Dichte | 0.905 |
Siedepunkt | 198°C to 200°C |
Brechungsindex | 1.4525 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1209723 |
Formelmasse | 140.23 |
Reinheit (%) | 97% |