Learn More
Cyclohexylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
15.77 € - 190.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-85-0 |
---|---|
Summenformel | C6H11Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 163.06 |
MDL-Nummer | MFCD00003819 |
InChI-Schlüssel | AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n |
PubChem CID | 7960 |
IUPAC-Name | Bromoyclohexan |
SMILES | BrC1CCCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10081740
|
Thermo Scientific Acros
159080050 |
5 mL | Glasflasche | N/A | ||||||
10397950
|
Thermo Scientific Acros
159082500 |
250 mL | Glasflasche |
57.49 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10103450
|
Thermo Scientific Acros
159080010 |
1 L | Glasflasche |
110.79 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10434025
|
Thermo Scientific Acros
159080025 |
2.5 L | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
108-85-0 | |
163.06 | |
AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N | |
7960 | |
BrC1CCCCC1 |
C6H11Br | |
MFCD00003819 | |
cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n | |
Bromoyclohexan |
Spezifikation
Cyclohexyl bromide | |
Farblos bis hellgelb | |
166.0°C to 167.0°C | |
Authentic | |
C6H11Br | |
1.4940 to 1.4960 | |
05, 24 | |
1.33 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
BrC1CCCCC1 | |
163.06 | |
163.06 | |
Flüssigkeit |
108-85-0 | |
1.3300g/mL | |
62°C | |
99% | |
C6H11Br | |
MFCD00003819 | |
15, 2723 | |
cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n | |
AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N | |
Bromoyclohexan | |
7960 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
In use, may form flammable/explosive vapor-air mixture.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep container tightly closed.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-622-2