Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximid, 95 %
Artikelnummer. 10286291
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Cycloheximid (CAS-Nr. 66-81-9) ist eine Verbindung, die vom Bakterium Streptomyces griseus produziert wird und eine antimykotische sowie antibiotische Wirkung mit der Fähigkeit zum Hemmen der Proteinsynthese nur in eukaryotischen Zellen aufweist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Cycloheximid ist eine halbsynthetische Verbindung mit antimykotischer und antibiotischer Wirkung.
  • Es wird vom Bakterium Streptomyces griseus produziert.
  • Cycloheximid kann die Proteinsynthese in eukaryotischen Zellen, nicht jedoch in Prokaryoten hemmen, indem es direkt mit dem Translokase-Enzym interagiert und den Translokationsschritt stört.Weiterhin blockiert diese Verbindung auch die A-Stelle von Ribosomen.
Verwendung
  • Cycloheximid zeigt neuroprotektive, fungizide und antikoronavirale Wirkung.
  • In der biomedizinischen Forschung kann es Glykogenolyse, Glukoneogenese und Ureagenese induzieren.
  • Aufgrund signifikanter toxischer Nebenwirkungen wie Teratogenese, DNA-Schäden, Geburtsschäden und Toxizität für Spermien wird diese chemische Verbindung nur in In-vitro-Forschungsanwendungen verwendet.
  • Diese Verbindung zeigt auch hemmende Aktivität gegen Ferroptose.
  • Sie wird auch in Labormedien als selektiver Wirkstoff verwendet, um die Isolierung pathogener und nicht pathogener Pilze aus anderen Arten von Proben zu ermöglichen.
  • In der Laborforschung im Bereich Pflanzenbiologie kann es die Ethylenproduktion zur Förderung des Pflanzenwachstums induzieren.
  • In der Laborforschung kann diese Verbindung zur Bestimmung der Halbwertszeit von Proteinen in jedem Zellsystem verwendet werden.Die Behandlung von In-vitro-Zellen mit Cycloheximid in einem Zeitversuch, gefolgt von Western Blotting mit diesem Zelllysat, kann Unterschiede in der Proteinhalbwertszeit aufweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-81-9
Summenformel C15H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 281.35
MDL-Nummer MFCD00082346
InChI-Schlüssel YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Synonym cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC-Name 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidine-2,6-dione
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheximide
Schmelzpunkt 107.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,2721
Spezifischer Drehzustand − 28.50 (20.00°C c=1,CHCl3)
Spezifische Drehung − 28.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.1 g/100mL (2 c). Other solubilities: soluble in chloroform, ether, acetone, methanol, and ethanol
Formelmasse 281.35
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Unregelmäßig geformtes Glasgranulat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheximide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximid, 95 % >