Learn More
Cyclohexenoxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474584
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, dyestuffs and in agrochemical industries. It is used in medicine. Cyclohexene oxide (epoxycyclohexane) is an useful monomer in polymerization and coating industry. It is used in the synthesis of alicyclic target materials including pharmaceuticals, perfumery and dyestuffs. It is used as a monomer in photopolymerizations, with carbonmonoxide to yield aromatic polycarbonates which has minimum impurities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Farbstoffen und in der agrochemischen Industrie verwendet wird. Es wird in der Medizin verwendet. Cyclohexenoxid (Epoxycyclohexan) ist ein nützliches Monomer in der Polymerisations- und Beschichtungsindustrie. Es wird bei der Synthese von alicyclischen Zielmaterialien einschließlich Pharmazeutika, Parfümerie und Farbstoffen verwendet. Es wird als Monomer in Photopolymerisierungen mit Kohlenmonoxid verwendet, um aromatische Polycarbonate mit minimalen Verunreinigungen zu erzeugen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 286-20-4
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00005162
InChI-Schlüssel ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexene oxide, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 1,2-epoxycyclohexane, cyclohexene epoxide, cyclohexylene oxide, tetramethyleneoxirane, cyclohexene 1-oxide, epoxycyclohexane, cyclohexeneoxide, 1,2-cyclohexene oxide
PubChem CID 9246
IUPAC-Name 7-Oxabicyclo[4.1.0]Heptan
SMILES C1CCC2C(C1)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexene oxide
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 0.972
Siedepunkt 129°C to 130°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Brechungsindex 1.452
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 383568
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) ≥98%