Learn More
Cyclohexanon-2,4-Dinitrophenylhydrazon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone is a useful standard for elemental analysis. Also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexanon-2,4-dinitrophenylhydrazon ist ein nützlicher Standard für die Elementaranalyse. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Lagerung bei 2–8 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Cyclohexanon-2,4-dinitrophenylhydrazon ist ein nützlicher Standard für die Elementaranalyse. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Lagerung bei 2–8 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone |
Schmelzpunkt | 158°C to 160°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly). |
Formelmasse | 278.27 |
Reinheit (%) | 99% |