Learn More
Cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.23 € - 83.31 €
Chemische Identifikatoren
CAS 108-93-0
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00003855
InChI-Schlüssel HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
PubChem CID 7966
ChEBI CHEBI:18099
IUPAC-Name Cyclohexanol
SMILES C1CCC(CC1)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11428207
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17576.AE
100 mL
26.23 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11438207
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17576.AP
500 mL
28.24 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11448207
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17576.0F
2500 mL
83.31 €
2500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cyclohexanol is used in making soaps, dry cleaning agents and plasticizers. It acts as a solvent for rubber, resins, nitrocellulose, metallic soaps, oils, esters and ethers. It is used in the preparation of adipic acid, hexamethylene diamine, cyclohexanone and caprolactam. It acts as a soap stabilizing agent, disinfection medicated soap and detergent emulsion. It is also useful for paint blending agent, leather degreasing agent and polishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexanol wird bei der Herstellung von Seifen, Trockenreinigern und Weichmachern verwendet. Dient als Lösungsmittel für Gummi, Harze, Nitrocellulose, metallische Seifen, Öle, Ester und Ether. Wird zur Herstellung von Adipinsäure, Hexamethylen-Diamin, Cyclohexanon und Caprolactam verwendet. Dient als Seifenstabilisierungsmittel, desinfektionsmedikamentöse Seife und Reinigungsmittelemulsion. Eignet sich auch für Farbmischmittel, Lederentfettungsmittel und Polituren.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethyletheraceton, Chloroform, Ethylacetat, Leinöl und Benzol. Schwach mischbar mit kaltem Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasserstoffperoxid und Salpetersäure.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals