Learn More
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™ Artikelnummer.: 15935490
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15935490
18 L
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
Artikelnummer. 15935490
Marke: Riedel-de Haën 3449618L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Cyclohexane CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.5% (GC).
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzene Hexahydride, Hexahydrobenzene, Hexamethylene
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
pH Not applicable
Schmelzpunkt 6.4°C
Farbe Farblos
Dichte 0.78 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 81°C (1.013 hPa)
Menge 18 L
Flammpunkt 8.3 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV™
Strukturformel C6H12
Dampfdruck 130 hPa (25°C)
UN-Nummer UN1145
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 1900225
Reinheit (%) ≥99.50%
Güte GC
Name des Produkts
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™ >