Learn More
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™ Artikelnummer.: 15905500
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15905500
7 L
Click to view available options
Menge:
7 L
Artikelnummer. 15905500
Marke: Riedel-de Haën 348557L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Cyclohexane CHROMASOLV™ for HPLC, ≥99.7%.
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
pH Not applicable
Schmelzpunkt 6.4°C
CAS 110-82-7
Farbe Farblos
Dichte 0.78 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 81°C (1.013 hPa)
Menge 7 L
Flammpunkt 8.3 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV™
Summenformel C6H12
Strukturformel C6H12
MDL-Nummer MFCD00003814
Dampfdruck 130 hPa (25°C)
UN-Nummer UN1145
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 1900225
Synonym Hexahydrobenzene
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
Reinheit (%) ≥99.70%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™ >