Learn More
Cyclohexan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
C6H12, CAS-Nummer 110-82-7, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:29005, farblos, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, Cyclohexan, 6.5 °C, 3814, 84.162, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8078, C1CCCCCCC1, 2.9, 104 mbar bei 20 °C, 0.94 mPas bei 20 °C.
75.15 € - 805.00 €
Spezifikation
Schmelzpunkt 6.5°C
CAS 110-82-7
Farbe Farblos
Siedepunkt 81°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10548800
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
C/8921/15
1 L Bernsteinfarbene Glasflasche
75.15 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10253470
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
C/8921/17
2.5 l Bernsteinfarbene Glasflasche
130.00 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10724371
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
C/8921/PB17
2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche
124.00 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10010080
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
C/8921/21
5 l Metallbehälter
280.00 €
5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10151850
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
C/8921/25
25 L Metallbehälter
805.00 €
25 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C6H12, CAS-Nummer 110-82-7, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:29005, farblos, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, Cyclohexan, 6.5 °C, 3814, 84.162, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8078, C1CCCCCCC1, 2.9, 104 mbar bei 20 °C, 0.94 mPas bei 20 °C.
Spezifikation
Spezifikation
6.5°C
Farblos
Flüssig
84.15g/mol
110-82-7
81°C
0.94 mPaS at 20°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyclohexan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™