Learn More
Cyclohexan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 l
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Beschreibung
C6H12, CAS-Nummer 110-82-7, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:29005, farblos, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, Cyclohexan, 6.5 °C, 3814, 84.162, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8078, C1CCCCCCC1, 2.9, 104 mbar bei 20 °C, 0.94 mPas bei 20 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 6.5°C |
| CAS | 110-82-7 |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 81°C |
| Menge | 2.5 L |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | C6H12 |
| MDL-Nummer | 3814 |
| Dampfdruck | 104 mbar at 20°C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cyclohexane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.