Learn More
Cyclohexan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
C6H12, CAS-Nummer 110-82-7, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:29005, farblos, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, Cyclohexan, 6.5 °C, 3814, 84.162, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8078, C1CCCCCCC1, 2.9, 104 mbar bei 20 °C, 0.94 mPas bei 20 °C.
Marke: Fisher Chemical C/8921/15
60.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
C6H12, CAS-Nummer 110-82-7, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:29005, farblos, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, Cyclohexan, 6.5 °C, 3814, 84.162, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8078, C1CCCCCCC1, 2.9, 104 mbar bei 20 °C, 0.94 mPas bei 20 °C.
Spezifikation
6.5°C | |
Farblos | |
1 L | |
Flüssig | |
MFCD00003814 | |
0.94 mPaS at 20°C | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexan | |
8078 | |
84.15g/mol |
110-82-7 | |
81°C | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
C6H12 | |
104mbar at 20°C | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclohexane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/A§
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31