Learn More
Cyclohexan, ≥99 %, für die Spektroskopie, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10348953
Cyclohexan, ≥99 %, für die Spektroskopie, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10348953
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10348953
Marke: Thermo Scientific Acros 406020025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
Schmelzpunkt 6.5°C
Extinktion 0.01 max. at 300nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 250nm, 0.08 max. at 240nm, 0.2 max. at 230nm, 0.5 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Dichte 0.7700g/mL
Siedepunkt 81.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −18°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Relative Dichte 0.77
Strukturformel C6H12
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 20
Wasser 0.02% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 2716
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2024 Catalog Number406020025,406025000
ChargennummerA0443903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number406020025,406025000
ChargennummerA0453030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2023 Catalog Number406020025,406025000
ChargennummerA0395443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number406020025,406025000
ChargennummerA0432108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog Number406020025,406025000
Name des Produkts
Cyclohexan, ≥99 %, für die Spektroskopie, ACS, Thermo Scientific Chemicals >