Learn More
Cyclohexan, ≥99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexane |
Schmelzpunkt | 6.5°C |
Dichte | 0.7700g/mL |
Siedepunkt | 81.0°C |
Menge | 10 L |
Flammpunkt | −18°C |
Verpackung | Kunststoff-Fass |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.4250 to 1.4270 |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2495548 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 111110250,111110100,111110010,111110025,11111044 |
2412835 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 111110250,111110100,111110010,11111044,111110025 |
2523811 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 111110250,111110050,111110100,111110010,111110025 |
2523811 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 111110250,111110100,111110010,111110025,11111044 |
2522628 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 111110250,111110100,111110010,111110025,11111044 |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclohexane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.