Learn More
Cyclohexan, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 10 Restmenge nach Verdampfung 0.002 %, Substanzen durch Schwefelsäure P.T., H2O 0.02 % abgedunkelt
43.72 € - 182.91 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Summenformel | C6H12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.16 |
MDL-Nummer | MFCD00003814 |
InChI-Schlüssel | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane |
PubChem CID | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
IUPAC-Name | Cyclohexan |
SMILES | C1CCCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11430510
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022864.AP |
500 mL |
43.72 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11388097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022864.K2 |
1 L |
66.73 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11378097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022864.M1 |
4 x 1 L |
182.91 €
4 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11398097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022864.K7 |
4 L | N/A | ||||||
Beschreibung
Cyclohexane is used in environmental and GC analysis; for industrial production of adipic acid and caprolactam, which is a precursor of nylon and as a solvent, and to make nylon and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
Cyclohexan |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Spezifikation
Cyclohexane | |
For ACS analysis | |
Farblos | |
0.779 g/cm3 | |
-18°C (-1°F) | |
Pungent | |
1.426 | |
C6H12 | |
1900225 | |
Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil. | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
ACS |
6.5°C | |
110-82-7 | |
Colorless liquid | |
80°C to 81°C | |
245°C (473°F) | |
Flüssig | |
>99% | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexan | |
8078 | |
84.16 |
Sicherheit und Handhabung
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H304-H315-H320-H336
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:3, Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-806-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GU6300000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Cyclohexane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cyclohexane