Learn More
Cyclohexan, 99.8 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexane |
Extinktion | (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.004 max. at 240nm, 0.004 max. at 250nm, 0.018 max. at 230nm, 0.097 max. at 220nm, 0.201 max. at 210nm, 0.301 max. at 200nm |
Farbe | Weiß |
Dichte | 0.7700g/mL |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% |
Rückstand nach Verdampfung | 0.0002 % max. |
Strukturformel | C6H12 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526771 | Analysenzertifikat | 16/02/2025 | 279594_40113_600KG,279590025,279590010 |
2405994 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 279590025,279590010 |
2403458 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 279590025,279590010 |
2415177 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 279590025,279590010 |
2407601 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 279590025,279590010 |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclohexane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%