Learn More
Cyclohexan, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
47.94 € - 629.13 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Summenformel | C6H12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.16 |
MDL-Nummer | MFCD00003814 |
InChI-Schlüssel | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneMehr anzeigen |
PubChem CID | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
IUPAC-Name | Cyclohexan |
SMILES | C1CCCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10205950
|
Thermo Scientific Acros
176815000 |
500 mL | Glasflasche |
47.94 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10429650
|
Thermo Scientific Acros
176810010 |
1 L | Glasflasche |
71.46 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10439650
|
Thermo Scientific Acros
176810025 |
2.5 L | Glasflasche |
139.70 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10536993
|
Thermo Scientific Acros
176810050 |
5 L | Kunststoff-Fass |
248.24 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10777773
|
Thermo Scientific Acros
176810250 |
25 L | Kunststoff-Fass |
629.13 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur AnalyseChemische Identifikatoren
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
Cyclohexan |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneMehr anzeigen | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Spezifikation
Cyclohexane | |
110-82-7 | |
81.0°C | |
Flüssig | |
99.5% min. (GC) | |
0.77 | |
C6H12 | |
0.94 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexan | |
8078 | |
84.15 | |
Analytisch |
6.5°C | |
0.7700g/mL | |
−18°C | |
1.4250 to 1.4270 | |
0.005% max. | |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
05, 20 | |
15, 2716 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4. | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
99.5% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Verursacht Hautreizungen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS-P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-806-2
- Cyclohexane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.