Learn More
PEPperCHIP™ Zyklisches citrulliniertes Peptid-Mikroarray
Zyklisches citrulliniertes Peptid-Mikroarray mit 577 verschiedenen Peptiden, die in Duplikaten, 337 verschiedenen zyklischen citrullinierten Peptiden und den entsprechenden Arginin-Varianten gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.040.001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02200kg
Artikelnummer. 16337778
  • 1056.82 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: 337 zyklische citrullinierte Peptide der Immun-Epitop-Datenbank und aus der Literatur einschließlich der entsprechenden Arginin-Varianten
  • Peptidlängen: 10 bis 17 AA
  • Peptidzyklisierung: N- bis C-terminale Thioetherbildung
  • Anzahl Peptide: 577 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
Mikroglas
Individueller Barcode für jedes Microarray
1 Objektträger
1 mm
Transparent
75,4 x 25 mm
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
5 Array-Kopien pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck und Thioethercyclization
ISO 9001:2015