missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CYB5R3 Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
410.00 € - 1025.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
---|---|
Reinigungsverfahren | SDS-PAGE |
Quelle | Human |
Lagerungsbedingungen | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Kennzeichnung | RUO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18466290
|
Novus Biologicals™
NBP1-78879-0.5mg |
0.5 mg |
1025.00 €
0.50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18215989
|
Novus Biologicals™
NBP1-78879-100UG |
100μg |
410.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 27-301 of Human CYB5R3 The Recombinant Human CYB5R3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CYB5R3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Spezifikation
SDS-PAGE | |
Human | |
RUO | |
Unconjugated |
SDS-PAGE | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
CYB5R3 | |
>95% |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Novus Biologicals™ CYB5R3 Protein