Learn More
Cytiva Cy™5 Amidit
Für die Aufnahme von CyDye™ an einer beliebigen Stelle in einem Oligonukleotid während der Synthese
Marke:  Cytiva 28-9042-49
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03100kg
Artikelnummer. 11520654
  • 464.00 € / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 01-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
CyDye™ Fluorophore vereinen außergewöhnliche Fotostabilität mit hellen und intensiven Signalen, was zu hoher Empfindlichkeit und einer hochgradig reproduzierbaren Leistung bei einem biologisch geeigneten pH-Bereich von 3 bis 10 führt.
  • Große Auswahl an CyDye™ Fluorophoren für die Proteinmarkierung in ELISA und Immunpräzipitation
  • Markierungsstrategie auf der Grundlage von Proteineigenschaften
  • Fluoreszenz-Bildgebung mit mittlerem bis hohem Durchsatz
  • Gebrauchsfertige markierte Antikörper ermöglichen Multiplex-Assays
  • Streptavidin-konjugierte CyDye™ Fluorophore für Durchflusszytometrie und In-situ-Hybridisierung
  • Die Anbindung von Cy-Farbstoffen ermöglicht die Hybridisierung markierter DNA mit anderer DNA
  • Reagenz für die Synthese von DNA
Amersham™ CyDye™ Fluorophore sind vielseitige Fluoreszenzfarbstoffe, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. Die Verwendung von mehrfarbigen CyDye™ Fluorophoren ermöglicht Multiplexing ohne Crosstalk. Zudem lösen sich CyDye™ Fluorophore leicht in wässrigen Puffern auf und machen organische Lösungsmittel dadurch überflüssig. Die hochreinen und gründlichen QK-Tests von Amersham™ CyDye™ Fluorophoren erzeugen einen hohen Gehalt an Chromophor und reaktivem Farbstoff. Schmale Erregungs- und Emissionsbänder führen zu diskreten Signalen von jedem Fluorophor, was zusammen mit dem minimalem Crosstalk zu einer hohen Genauigkeit beiträgt.
Spezifikation
Spezifikation
Dunkelblau
Bereiten Sie Sequenzierungs-Primer für die Verwendung in ALFexpress, industriellen Anwendungen, analytischen Reagenzien und in der Forschung vor
100 mg
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort entfrent von inkompatiblen Materialien lagern. Behälter dicht verschlossen und versiegelt halten, bis er benötigt wird
Flourescet-Farbstoff
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.