Learn More
Cytiva Cy™3 Amidit
Für die Aufnahme von CyDye™ an einer beliebigen Stelle in einem Oligonukleotid während der Synthese
Marke:  Cytiva 28-9172-98
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03100kg
Artikelnummer. 11540884
  • 440.00 € / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 01-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
CyDye™ Fluorophore vereinen außergewöhnliche Fotostabilität mit hellen und intensiven Signalen, was zu hoher Empfindlichkeit und einer hochgradig reproduzierbaren Leistung bei einem biologisch geeigneten pH-Bereich von 3 bis 10 führt.
  • Große Auswahl an CyDye™ Fluorophoren für die Proteinmarkierung in ELISA und Immunpräzipitation
  • Markierungsstrategie auf der Grundlage von Proteineigenschaften
  • Fluoreszenz-Bildgebung mit mittlerem bis hohem Durchsatz
  • Gebrauchsfertige markierte Antikörper ermöglichen Multiplex-Assays
  • Streptavidin-konjugierte CyDye™ Fluorophore für Durchflusszytometrie und In-situ-Hybridisierung
  • Die Anbindung von Cy-Farbstoffen ermöglicht die Hybridisierung markierter DNA mit anderer DNA
  • Reagenz für die Synthese von DNA
Amersham™ CyDye™ Fluorophore sind vielseitige Fluoreszenzfarbstoffe, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. Die Verwendung von mehrfarbigen CyDye™ Fluorophoren ermöglicht Multiplexing ohne Crosstalk. Zudem lösen sich CyDye™ Fluorophore leicht in wässrigen Puffern auf und machen organische Lösungsmittel dadurch überflüssig. Die hochreinen und gründlichen QK-Tests von Amersham™ CyDye™ Fluorophoren erzeugen einen hohen Gehalt an Chromophor und reaktivem Farbstoff. Schmale Erregungs- und Emissionsbänder führen zu diskreten Signalen von jedem Fluorophor, was zusammen mit dem minimalem Crosstalk zu einer hohen Genauigkeit beiträgt.
Spezifikation
Spezifikation
Zur Aufnahme von Cy3-Fluoreszenzfarbstoffen an jeder Position in einem Oligonukleotid während der Synthese
Cy3 Amidit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1