Learn More
Cytiva Cy™5.5 Amidit
Für die Aufnahme von CyDye™ an einer beliebigen Stelle in einem Oligonukleotid während der Synthese
Marke: Cytiva 28-9042-50
609.90 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
CyDye™ Fluorophore vereinen außergewöhnliche Fotostabilität mit hellen und intensiven Signalen, was zu hoher Empfindlichkeit und einer hochgradig reproduzierbaren Leistung bei einem biologisch geeigneten pH-Bereich von 3 bis 10 führt.
- Große Auswahl an CyDye™ Fluorophoren für die Proteinmarkierung in ELISA und Immunpräzipitation
- Markierungsstrategie auf der Grundlage von Proteineigenschaften
- Fluoreszenz-Bildgebung mit mittlerem bis hohem Durchsatz
- Gebrauchsfertige markierte Antikörper ermöglichen Multiplex-Assays
- Streptavidin-konjugierte CyDye™ Fluorophore für Durchflusszytometrie und In-situ-Hybridisierung
- Die Anbindung von Cy-Farbstoffen ermöglicht die Hybridisierung markierter DNA mit anderer DNA
- Reagenz für die Synthese von DNA
Amersham™ CyDye™ Fluorophore sind vielseitige Fluoreszenzfarbstoffe, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. Die Verwendung von mehrfarbigen CyDye™ Fluorophoren ermöglicht Multiplexing ohne Crosstalk. Zudem lösen sich CyDye™ Fluorophore leicht in wässrigen Puffern auf und machen organische Lösungsmittel dadurch überflüssig. Die hochreinen und gründlichen QK-Tests von Amersham™ CyDye™ Fluorophoren erzeugen einen hohen Gehalt an Chromophor und reaktivem Farbstoff. Schmale Erregungs- und Emissionsbänder führen zu diskreten Signalen von jedem Fluorophor, was zusammen mit dem minimalem Crosstalk zu einer hohen Genauigkeit beiträgt.
Spezifikation
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort getrennt von inkompatiblen Materialien lagern | |
Cy5.5 | |
Cy5.5 Amidit | |
Fest |
Stabil | |
Cy™ | |
100 mg |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1