Learn More
Carbolite™ CWF 13/5 Laborkammerofen
Universell einsetzbare Labor-Kammeröfen mit einer Höchsttemperatur von 1300 °C.
Marke:  Carbolite™ CWF1305-230SN+&02-3216P1
Artikelnummer. 12019862
  • 15810.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Maximale Betriebstemperatur: 1300 °C
  • Die Doppeltür schützt den Anwender vor heißen Flächen
  • Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Zeitsteuerung
  • Elementträger, Ofenöffnung und Herd aus strapazierfähigem Aluminiumoxid
  • Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse
  • Frei leitende Drahtwickelelemente für optimale Gleichmäßigkeit
  • Schneller Zugriff auf Elemente und Kontrollen vereinfacht die Wartung und Instandhaltung
Spezifikation
Spezifikation
Aufheizzeit: 75 min
1300 °C
2400 W
250 x 140 x 135 mm
Halteleistung: 1000 W
5 l
Laborkammerofen
Typ des Thermoelements:R
30