Learn More
Carbolite™ CWF 12/5 Kammeröfen
Artikelnummer. p-8009016
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
10 x 5,5 x 5,25 in.
5,25 x 5,5 x 10 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12059852
Marke: Carbolite™ CWF1205230SN+&02301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kernstück des modernen Designs dieser Standard-Laboröfen sind die einzigartigen Heizelemente - eines an jeder Seite der Ofenkammer. Jedes Element besteht aus einer Aluminiumoxid-Trägerplatte mit eingefrästen Rillen zur Aufnahme der Heizspiralen. Die unterschiedliche Wicklungsdichte sorgt für eine optimale Temperaturverteilung. Stabile Schamottesteine um die Kammeröffnung und eine abriebfeste keramische Bodenplatte, verbunden mit der dahinterliegenden Faserisolierung, machen den Ofen robust für den Alltagsgebrauch bei gleichzeitig optimaler Isolierung und niedrigem Stromverbrauch. Diese Allround-Öfen sind auch sehr gut für Veraschungen geeignet. Alle Öfen sind mit einem digitalen PID-Regler ausgestattet und auf Wunsch auch mit Programmreglern lieferbar.
Typ: CWF 12/5
Temp. max.: 1200 °C
Leistung: 2,4 kW
Volumen: 4,7L
B/T/H Innen: 140/250/135mm
B/T/H Aussen: 375/485/585mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 L
Temperatur (metrisch) 1200 °C
Typ Kammerofen
Enthält Temperaturregler
Abmessungen (T x B x H) innen 5,25 x 5,5 x 10 in.
Breite (metrisch) 374,65 mm
Innenbreite (metrisch) 139,7 mm
Höhe (metrisch) 584,2 mm
Innenhöhe (metrisch) 133,35 mm
Tiefe (metrisch) 482,6 mm
Elektrische Anforderungen 208/240 V 2,4 kW
Spannung 208/240 V
Wirkleistung 2,4 kw