Learn More
Carbolite™ CWF 11/13 Kammeröfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
13 L
Temperatur (metrisch):
1100 °C
1200 °C
Wirkleistung:
2400 B max., 790 B Halterung
3100 B max., 1550 B Halterung
3100 max. B, 1500 B Halterung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 1100 °C, 1200 °C oder 1300 °C maximale Betriebstemperatur.
- 5, 13, 23, 36 oder 65 l Kammervolumen
- Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
- Weich schließende Tür an 5, 13, 21 und 23 l Modellen
- Die Doppeltür schützt den Anwender vor heißen Flächen
- Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Prozesstimer
- Elementträger, Ofenöffnung und Herd aus strapazierfähigem Aluminiumoxid
- Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse
- Frei leitende Drahtwickelelemente für optimale Gleichmäßigkeit
- Schneller Zugriff auf Elemente und Bedienelemente vereinfacht die Wartung und Instandhaltung.
- Es stehen eine Reihe an zusätzliche Optionen zur Verfügung. Diese müssen zum Zeitpunkt des Kaufs angefordert werden.
- Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
- Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
- Verschiedene metallische Retorten für die Arbeit mit modifizierten Atmosphären bis 1150 °C
- AMS2750E Nadcap kompatible Modelle sind für Luft- und Raumfahrtanwendungen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 13 L |
| Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
| Typ | Kammerofen |
| Enthält | Programmierbarer Temperaturregler |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 200 x 200 x 325 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 905 x 435 x 610 mm |
| Gewicht (metrisch) | 47 kg |
| Wirkleistung | 3100 max. B, 1500 B Halterung |