Learn More
Hach Lange™ Küvetten
Einzigartiges Einweg-Glasküvettenzubehör für Spektralphotometer/Spektralmessungen von Flüssigkeiten, das ideal für die meisten wissenschaftlichen, Forschungs- und anderen Laborarten geeignet ist.
Marke: Hach Lange™ LZM293
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Einweg-Glasküvetten
- Zubehör für Spektralphotometer/Spektralmessungen an Flüssigkeiten
- Rundküvetten für LICO
- Aus Glas gefertigt
- Einwegprodukt
- 11 mm
Spezifikation
Je 1 | |
Küvette |