Learn More
Hellma™ Ultra-Mikro-Messzelle TrayCell 105.810-UVS ZH 8, 5/15/20mm Deckel 0,2/1,0mm Schichtd.
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.7 bis 5 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Äußerst flexible und kostengünstige Lösung für die Analyse sehr kleiner Probenvolumina
- Ideal für biomolekulare Laboratorien, um die Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen in sehr kleinen Volumina durchzuführen
- Bestimmung der Markiereffizienz für Mikroarray-Versuche
- Alle UV/Vis-Analysen unter Einsatz eines Wellenlängenbereichs von 190 bis 1100 nm
- Schnelle und einfache Reinigung
- Keine Verdünnung der Probe erforderlich
- Keine Verdunstung der Probe durch die Kappe
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.7 bis 5 μl |