Learn More
B Braun™ Cutfix™ Skalpelle aus Edelstahl
Artikelnummer. 10180381
Click to view available options
Größe:
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 24
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10180381
Marke: B Braun™ 5518083
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
B Braun™ Cutfix Sterile Edelstahlskalpelle eignen sich dank ihres doppelten Klingenschutzes für präzise Schnittarbeiten entsprechend Ihren Ansprüchen. Die Skalpelle sind mit einem Kunststoffgriff versehen.
  • Einweg
  • Steril
  • Edelstahl
  • Zweiseitige Klingenhalterung
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für die Dentalchirurgie verwendet
Größe Nr. 22
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Griffmaterial Kunststoff